2-(4-Pyridyl)propan-2-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08729286 Numéro CAS: 566155-76-8 |