Imprimer
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953240-1G OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA 190 EUR
APOSOR953240-1G APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698624
Numéro CAS: 1060815-23-7