Imprimer
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR953222-100G OR953222-25G
APOSOR953222-100GEA 30.1 EUR
APOSOR953222-100G APOSOR953222-25G
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264019
Numéro CAS: 40061-54-9