3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₆N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09030500 Numéro CAS: 628325-62-2 |