Imprimer
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952976-1G OR952976-5G
APOSOR952976-1GEA 21.5 EUR
APOSOR952976-1G APOSOR952976-5G
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate 96%
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369107
Numéro CAS: 110960-73-1