5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Chloro-2-(chloromethyl)-1-methoxybenzene
Formule:
C₈H₈Cl₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02182262 Numéro CAS: 7035-11-2 UN: 3261 ADR: 8,III |