Imprimer
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952824-1G OR952824-5G
APOSOR952824-1GEA 0 EUR
APOSOR952824-1G APOSOR952824-5G
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026704
Numéro CAS: 22993-76-6