Imprimer
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952803-1G OR952803-250MG
APOSOR952803-1GEA 109 EUR
APOSOR952803-1G APOSOR952803-250MG
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
2-(O-Tolylamino)ethanol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083105
Numéro CAS: 136-80-1