Imprimer
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952746-1G OR952746-5G
APOSOR952746-1GEA 73 EUR
APOSOR952746-1G APOSOR952746-5G
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
(3-Cyanophenoxy)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00516888
Numéro CAS: 1879-58-9