Imprimer
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952701-1G OR952701-5G
APOSOR952701-1GEA 179 EUR
APOSOR952701-1G APOSOR952701-5G
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formule: C₈H₉NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052340
Numéro CAS: 83922-54-7