Imprimer
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952508-1G OR952508-25G OR952508-5G
APOSOR952508-1GEA 125 EUR
APOSOR952508-1G APOSOR952508-25G APOSOR952508-5G
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203809
Numéro CAS: 70347-04-5