Imprimer
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952455-1G OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA 179 EUR
APOSOR952455-1G APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₈H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11184481
Numéro CAS: 380605-28-7