Imprimer
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952259-10G OR952259-1G OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA 719 EUR
APOSOR952259-10G APOSOR952259-1G APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804494
Numéro CAS: 53473-83-9