Imprimer
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952219-1G OR952219-250MG
APOSOR952219-1GEA 806 EUR
APOSOR952219-1G APOSOR952219-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetonitrile
Formule: C₅H₅N₃
Poids moléculaire: 107.113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436151
Numéro CAS: 135237-01-3