Imprimer
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952085-1G OR952085-250MG
APOSOR952085-1GEA 574 EUR
APOSOR952085-1G APOSOR952085-250MG
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198846
Numéro CAS: 3952-67-8