Imprimer
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR952021-1G OR952021-250MG
APOSOR952021-1GEA 696 EUR
APOSOR952021-1G APOSOR952021-250MG
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Poids moléculaire: 197.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880131
Numéro CAS: 918519-53-6