Imprimer
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951985-1G OR951985-25G OR951985-5G
APOSOR951985-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951985-1G APOSOR951985-25G APOSOR951985-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01544907
Numéro CAS: 20197-75-5