Imprimer
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Isopropylpyridazin-3(2H)-one
OR951953-1G OR951953-250MG
APOSOR951953-1GEA 951 EUR
APOSOR951953-1G APOSOR951953-250MG
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616599
Numéro CAS: 570416-36-3