Imprimer
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951944-1G OR951944-5G
APOSOR951944-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951944-1G APOSOR951944-5G
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191633
Numéro CAS: 89180-51-8