Imprimer
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951915-1G OR951915-5G
APOSOR951915-1GEA 67.3 EUR
APOSOR951915-1G APOSOR951915-5G
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222002
Numéro CAS: 27347-14-4