Imprimer
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951855-1G OR951855-250MG
APOSOR951855-1GEA 632 EUR
APOSOR951855-1G APOSOR951855-250MG
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine
Formule: C₈H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655413
Numéro CAS: 90226-23-6