Imprimer
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 301 EUR
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357405
Numéro CAS: 3139-05-7