Imprimer
(Phenylcyclopropyl)methylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951733-1G OR951733-5G
APOSOR951733-1GEA 161 EUR
APOSOR951733-1G APOSOR951733-5G
(Phenylcyclopropyl)methylamine hydrochloride 98%
(Phenylcyclopropyl)methylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034947
Numéro CAS: 935-43-3