Imprimer
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 864 EUR
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787027
Numéro CAS: 2305-70-6