Imprimer
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 632 EUR
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Formule: C₇H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022348
Numéro CAS: 185-70-6