Imprimer
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951686-1G OR951686-25G OR951686-5G
APOSOR951686-1GEA 0 EUR
APOSOR951686-1G APOSOR951686-25G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01442588
Numéro CAS: 84923-70-6