3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14584669 Numéro CAS: 32326-26-4 |