Imprimer
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylate
OR951639-1G OR951639-5G
APOSOR951639-1GEA 29 EUR
APOSOR951639-1G APOSOR951639-5G
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate
Formule: C₉H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01546796
Numéro CAS: 33842-16-9