Imprimer
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 145 EUR
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Formule: C₇H₁₁NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04478205
Numéro CAS: 58255-25-7