Imprimer
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 95.7 EUR
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655358
Numéro CAS: 135417-65-1