Imprimer
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 248 EUR
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234913
Numéro CAS: 410545-65-2