Imprimer
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951572-1G OR951572-250MG
APOSOR951572-1GEA 502 EUR
APOSOR951572-1G APOSOR951572-250MG
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026344
Numéro CAS: 928821-18-5