Imprimer
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951509-1G OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA 415 EUR
APOSOR951509-1G APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186282
Numéro CAS: 164648-76-4