Imprimer
Pseudopelletierine oxime 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one oxime
OR951413-100G OR951413-25G
APOSOR951413-100GEA 231 EUR
APOSOR951413-100G APOSOR951413-25G
Pseudopelletierine oxime 98%
Pseudopelletierine oxime
Formule: C₉H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03755545
Numéro CAS: 6164-67-6