Imprimer
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951404-1G OR951404-250MG
APOSOR951404-1GEA 435 EUR
APOSOR951404-1G APOSOR951404-250MG
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
2-Allyl-4-methoxyphenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00996134
Numéro CAS: 584-82-7