Imprimer
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951362-10G OR951362-1G OR951362-5G
APOSOR951362-10GEA 754 EUR
APOSOR951362-10G APOSOR951362-1G APOSOR951362-5G
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Poids moléculaire: 186.253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07339548
Numéro CAS: 135277-07-5