Imprimer
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951302-1G OR951302-250MG
APOSOR951302-1GEA 284 EUR
APOSOR951302-1G APOSOR951302-250MG
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₄
Poids moléculaire: 169.135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401649
Numéro CAS: 1171919-98-4