Imprimer
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951257-1G OR951257-5G
APOSOR951257-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951257-1G APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495896
Numéro CAS: 82231-51-4