Imprimer
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-25GEA 150 EUR
APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656778
Numéro CAS: 78397-14-5