Imprimer
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951128-1G OR951128-250MG
APOSOR951128-1GEA 92.8 EUR
APOSOR951128-1G APOSOR951128-250MG
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine
Formule: C₆H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044247
Numéro CAS: 742070-73-1