Imprimer
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 376 EUR
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formule: C₁₂H₂₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07658364
Numéro CAS: 153461-22-4