Imprimer
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951083-1G OR951083-250MG
APOSOR951083-1GEA 806 EUR
APOSOR951083-1G APOSOR951083-250MG
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501478
Numéro CAS: 111661-47-3