Imprimer
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951080-1G OR951080-250MG
APOSOR951080-1GEA 580 EUR
APOSOR951080-1G APOSOR951080-250MG
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
3-Methanesulphonyl-phenol
Formule: C₇H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11839805
Numéro CAS: 14763-61-2