Imprimer
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951032-1G OR951032-25G OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA 161 EUR
APOSOR951032-1G APOSOR951032-25G APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Poids moléculaire: 187.624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236622
Numéro CAS: 70199-68-7