Imprimer
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951025-1G OR951025-250MG
APOSOR951025-1GEA 347 EUR
APOSOR951025-1G APOSOR951025-250MG
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
4'-Diethylaminophenyl acetylene
Formule: C₁₂H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168817
Numéro CAS: 41876-70-4