Imprimer
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951014-1G OR951014-250MG
APOSOR951014-1GEA 415 EUR
APOSOR951014-1G APOSOR951014-250MG
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
4-Cyano-2-ethylpyridine
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546403
Numéro CAS: 1531-18-6