Imprimer
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR951002-1G OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA 502 EUR
APOSOR951002-1G APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formule: C₈H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656397
Numéro CAS: 7099-88-9