Imprimer
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Pyridyl)-1-propylamine
OR950974-1G OR950974-5G
APOSOR950974-1GEA 75.4 EUR
APOSOR950974-1G APOSOR950974-5G
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09802324
Numéro CAS: 100155-73-5