Imprimer
Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950869-1G OR950869-5G
APOSOR950869-1GEA 147 EUR
APOSOR950869-1G APOSOR950869-5G
Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Cycloheptylmethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701552
Numéro CAS: 177352-26-0