Imprimer
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950812-1G OR950812-250MG
APOSOR950812-1GEA 560 EUR
APOSOR950812-1G APOSOR950812-250MG
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699057
Numéro CAS: 1004-96-2